1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H32141.03
H32141.09
H32141.03EA
179
EUR
H32141.03
H32141.09
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol 95%
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 5379-19-1
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
MDL No.: MFCD00060890
Formula:
C₁₀H₁₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060890 Núm. CAS: 5379-19-1 |