11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32150.03
H32150.06
H32150.03EA
132
EUR
H32150.03
H32150.06
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide 95%
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Purity: 95%
CAS No.: 207399-07-3
Molecular Formula: C36H44ClIN2
Formula Weight: 667.12
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00191907
Formula:
C₃₆H₄₄ClIN₂ Pto. de fusión: 232…234 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191907 Núm. CAS: 207399-07-3 |