3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H32167.03 H32167.06
H32167.03EA 107 EUR
H32167.03 H32167.06
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 67869-90-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Boiling Point: 120-122° MDL No.: MFCD01893356
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01893356
Núm. CAS: 67869-90-3