Tungsteno ≥99.95% (metals basis), barras 2 mm (0.08 in) Ø
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 97.8 EUR
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), barras 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsteno
Formula: W
Pto. Ebullición: 5660 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3410 °C
Densidad: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011461
Núm. CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Índice Merck: 12,09945