2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32187.06
H32187.14
H32187.06EA
109
EUR
H32187.06
H32187.14
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane cis- and trans-mixture 99%
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Purity: 99%
CAS No.: 4359-46-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622267
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 117 °C Densidad: 0,904 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16622267 Núm. CAS: 4359-46-0 UN: 1993 ADR: 3,III |