4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32208.03
H32208.06
H32208.03EA
79.3
EUR
H32208.03
H32208.06
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 300816-22-2
Molecular Formula: C9H7ClN2S
Formula Weight: 210.69
Melting Point: 104-105°
MDL No.: MFCD00572400
Formula:
C₉H₇ClN₂S Pto. de fusión: 104…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00572400 Núm. CAS: 300816-22-2 |