2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32285.03
H32285.06
H32285.14
H32285.03EA
63.1
EUR
H32285.03
H32285.06
H32285.14
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 5349-17-7
Molecular Formula: C7H6BrNO.HBr
Formula Weight: 280.95
Odour: Weak
Melting Point: ca 200° dec.
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02681893
Formula:
C₇H₇Br₂NO Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02681893 Núm. CAS: 5349-17-7 ADR: 8,II |