4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32295.03
H32295.06
H32295.03EA
119
EUR
H32295.03
H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98%
Molecular Formula: C9H7F3O4S
Formula Weight: 268.21
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD04973012
Formula:
C₉H₇F₃O₄S Pto. de fusión: 125…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973012 Núm. CAS: 1099597-82-6 |