2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32351.06
H32351.14
H32351.06EA
93.3
EUR
H32351.06
H32351.14
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Purity: 99%
CAS No.: 768-58-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 154°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622268
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 154 °C Densidad: 0,88 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16622268 Núm. CAS: 768-58-1 ADR: 3,III |