2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
H32356.06
H32356.14
H32356.06EA
66.3
EUR
H32356.06
H32356.14
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 26690-80-2
Molecular Formula: C7H15NO3
Formula Weight: 161.20
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 92°/0.22mm
MDL No.: MFCD00056657
Formula:
C₇H₁₅NO₃ MW: 161,20 g/mol Pto. Ebullición: 92 °C (0,22 mmHg) Densidad: 1,042 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056657 Núm. CAS: 26690-80-2 |