2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32456.09
H32456.18
H32456.09EA
35
EUR
H32456.09
H32456.18
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 19047-31-5
Molecular Formula: C5H8ClNO
Formula Weight: 133.58
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD00276391
Formula:
C₅H₈ClNO Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00276391 Núm. CAS: 19047-31-5 |