Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H32475.0B
H32475.30
H32475.0BEA
86.6
EUR
H32475.0B
H32475.30
Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Amberlite® IRA-96
CAS No.: 39409-19-3
Physical Form: Beads
Appearance: Pale brown
MDL No.: MFCD00166430
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00166430 Núm. CAS: 39409-19-3 |