2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

H32523.03 H32523.06 H32523.14
H32523.03EA 51.7 EUR
H32523.03 H32523.06 H32523.14
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Purity: 96% CAS No.: 87100-28-5 Molecular Formula: C13H19BO2 Formula Weight: 218.1 Boiling Point: 65°/0.15mm MDL No.: MFCD05663841

Formula: C₁₃H₁₉BO₂
Pto. Ebullición: 65 °C (0,15 mmHg)
Densidad: 0,98
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663841
Núm. CAS: 87100-28-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR