(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Trifluoromethyl)piperazine
H32524.MD
H32524.03
H32524.MDEA
110
EUR
H32524.MD
H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Formula:
C₅H₉F₃N₂ MW: 154,13 g/mol Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07373382 Núm. CAS: 131922-05-9 ADR: 8,III |