5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
H32533.03
H32533.09
H32533.03EA
37.6
EUR
H32533.03
H32533.09
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 5330-38-1
Molecular Formula: C7H7ClO2
Formula Weight: 158.58
Melting Point: 84-87°
MDL No.: MFCD00021967
Formula:
C₇H₇ClO₂ MW: 158,59 g/mol Pto. de fusión: 84…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021967 Núm. CAS: 5330-38-1 |