3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
H32547.MD
H32547.03
H32547.MDEA
73
EUR
H32547.MD
H32547.03
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 112758-40-4
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
MDL No.: MFCD01313822
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01313822 Núm. CAS: 112758-40-4 |