3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
H32560.MDEA
52.9
EUR
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5504-65-4
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 280-285°
MDL No.: MFCD06798067
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 280…285 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03834501 Núm. CAS: 5504-65-4 |