Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32572.MD
H32572.03
H32572.MDEA
59.6
EUR
H32572.MD
H32572.03
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Formula:
C₆H₈BrF₃O₂ Pto. Ebullición: 67 °C (18 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10687235 Núm. CAS: 367-33-9 ADR: 8,II |