N-Boc-ethylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl N-ethylcarbamate, tert-Butyl ethylcarbamate
H32575.03
H32575.06
H32575.03EA
67.4
EUR
H32575.03
H32575.06
N-Boc-ethylamine 97%
N-Boc-ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 38267-76-4
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD12923020
Formula:
C₇H₁₅NO₂ MW: 145,20 g/mol Pto. de fusión: 38…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12923020 Núm. CAS: 38267-76-4 |