3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03
H32581.09
H32581.03EA
24.9
EUR
H32581.03
H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 825-41-2
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Melting Point: 157-161°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00085922
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,57 g/mol Pto. de fusión: 157…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085922 Núm. CAS: 825-41-2 ADR: 6.1,III |