2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32618.MD
H32618.03
H32618.MDEA
52
EUR
H32618.MD
H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Melting Point: 91-93°
MDL No.: MFCD10687403
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ Pto. de fusión: 91…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10687403 Núm. CAS: 1040681-74-0 |