[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32694.06
H32694.03
H32694.06EA
156
EUR
H32694.06
H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96%
CAS No.: 6952-68-7
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 209-210°
MDL No.: MFCD03783345
Formula:
C₆H₅N₃S Pto. de fusión: 209…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03783345 Núm. CAS: 6952-68-7 |