4,5-Dimetil-o-fenilendiamina, (∼15% H₂O) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32695.06
H32695.14
H32695.06EA
72
EUR
H32695.06
H32695.14
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina, (∼15% H₂O) 98%
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 3171-45-7
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 127-129°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007729
Formula:
C₈H₁₂N₂ Pto. de fusión: 127…129 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007729 Núm. CAS: 3171-45-7 EINECS: 221-635-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |