tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester, Glycine, N-(diphenylmethylene)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate
H32709.03
H32709.06
H32709.03EA
61.1
EUR
H32709.03
H32709.06
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99%
CAS No.: 81477-94-3
Molecular Formula: C19H21NO2
Formula Weight: 295.38
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00134280
Formula:
C₁₉H₂₁NO₂ MW: 295.382 g/mol Pto. de fusión: 113…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134280 Núm. CAS: 81477-94-3 |