4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
H32747.MD
H32747.03
H32747.MDEA
42.8
EUR
H32747.MD
H32747.03
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 17354-04-0
Molecular Formula: C10H10N2O4
Formula Weight: 222.20
Melting Point: 110-112°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00033967
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₄ MW: 222,20 g/mol Pto. de fusión: 110…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00033967 Núm. CAS: 17354-04-0 ADR: 6.1,III |