Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32755.06
H32755.14
H32755.06EA
76.9
EUR
H32755.06
H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 108354-78-5
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 126-129°
MDL No.: MFCD00130099
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂S Pto. de fusión: 126…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130099 Núm. CAS: 108354-78-5 |