1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
H32771.03
H32771.09
H32771.03EA
46.3
EUR
H32771.03
H32771.09
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 87327-65-9
Molecular Formula: C8H8F2O
Formula Weight: 158.15
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD00274321
Formula:
C₈H₈F₂O MW: 158.15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274321 Núm. CAS: 87327-65-9 |