tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32786.03
H32786.06
H32786.03EA
38.4
EUR
H32786.03
H32786.06
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 170491-63-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD01456556
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01456556 Núm. CAS: 170491-63-1 |