Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
H32883.03 H32883.06 H32883.14
H32883.03EA 38.6 EUR
H32883.03 H32883.06 H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95% CAS No.: 62451-84-7 Molecular Formula: C10H9F3O2 Formula Weight: 218.18 Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 211° MDL No.: MFCD04039762
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,175 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C
Densidad: 1,24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039762
Núm. CAS: 62451-84-7