4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32950.03
H32950.06
H32950.03EA
63.3
EUR
H32950.03
H32950.06
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 6335-39-3
Molecular Formula: C9H13NO2S
Formula Weight: 199.27
Melting Point: 103-106°
MDL No.: MFCD00457071
Formula:
C₉H₁₃NO₂S Pto. de fusión: 103…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00457071 Núm. CAS: 6335-39-3 |