Furo[3,2-b]pyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32966.03
H32966.06
H32966.03EA
135
EUR
H32966.03
H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-62-8
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Refractive Index: 1.5753
Boiling Point: 79-80°/12mm
MDL No.: MFCD11870744
Formula:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (12 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870744 Núm. CAS: 272-62-8 |