5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33044.03
H33044.06
H33044.03EA
96.1
EUR
H33044.03
H33044.06
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84163-16-6
Molecular Formula: C12H13FN2O.HCl
Formula Weight: 256.71
Melting Point: ca 298° dec.
MDL No.: MFCD06200879
Formula:
C₁₂H₁₄ClFN₂O MW: 256,71 g/mol Pto. de fusión: ∼ 298 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200879 Núm. CAS: 84163-16-6 |