4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H33052.03
H33052.06
H33052.03EA
121
EUR
H33052.03
H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 6278-73-5
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 152-154°
MDL No.: MFCD00182896
Formula:
C₁₃H₁₀N₂S Pto. de fusión: 152…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00182896 Núm. CAS: 6278-73-5 |