(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
H33055.MD
H33055.03
H33055.MDEA
102
EUR
H33055.MD
H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 128073-33-6
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD07777163
Formula:
C₅H₆F₂O₂ MW: 136.10 g/mol Pto. de fusión: 62…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07777163 Núm. CAS: 128073-33-6 |