1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33083.03
H33083.06
H33083.03EA
57.2
EUR
H33083.03
H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 96%
Molecular Formula: C7H13NO2.HCl
Formula Weight: 179.65
Melting Point: 225°
MDL No.: MFCD00190235
Formula:
C₇H₁₄ClNO₂ Pto. de fusión: 225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190235 Núm. CAS: 71985-80-3 |