3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33124.03
H33124.09
H33124.03EA
96.7
EUR
H33124.03
H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61471-45-2
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD02656610
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Pto. de fusión: 175…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02656610 Núm. CAS: 61471-45-2 |