6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03
H33127.09
H33127.03EA
72.7
EUR
H33127.03
H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 188057-26-3
Molecular Formula: C5H3ClIO
Formula Weight: 255.44
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD07636749
Formula:
C₅H₃ClIO Pto. de fusión: 191…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07636749 Núm. CAS: 188057-26-3 |