2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33175.03
H33175.06
H33175.14
H33175.03EA
33.7
EUR
H33175.03
H33175.06
H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97%
CAS No.: 3842-55-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05738885
Formula:
C₁₅H₁₀ClN₃ MW: 267,72 g/mol Pto. de fusión: 138…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05738885 Núm. CAS: 3842-55-5 |