4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33184.03
H33184.06
H33184.03EA
60.5
EUR
H33184.03
H33184.06
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 40106-58-9
Molecular Formula: C11H11ClN2S
Formula Weight: 238.74
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD05865130
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂S Pto. de fusión: 64…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05865130 Núm. CAS: 40106-58-9 |