Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
H33196.06
H33196.14
H33196.06EA
91.7
EUR
H33196.06
H33196.14
Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-29-6
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00102063
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂S Pto. de fusión: 95…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102063 Núm. CAS: 4815-29-6 |