2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33203.03
H33203.06
H33203.03EA
97.8
EUR
H33203.03
H33203.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 1227628-83-2
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Refractive Index: 1.4455
MDL No.: MFCD16652440
Formula:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652440 Núm. CAS: 1227628-83-2 |