3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33210.03
H33210.06
H33210.14
H33210.03EA
16.9
EUR
H33210.03
H33210.06
H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 51656-68-9
Molecular Formula: C9H8Cl2O2
Formula Weight: 219.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD01310807
Formula:
C₉H₈Cl₂O₂ Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310807 Núm. CAS: 51656-68-9 |