Di-2-thienyl sulphide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H33284.03 H33284.06
H33284.03EA 41.7 EUR
H33284.03 H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 3988-99-6 Molecular Formula: C8H6S3 Formula Weight: 198.32 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 102-104°/0.9mm MDL No.: MFCD00052047
Formula: C₈H₆S₃
Pto. Ebullición: 102…104 °C (0,9 mmHg)
Densidad: 1,311
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052047
Núm. CAS: 3988-99-6