1,3-benzothiazol-5-amine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H33309.03
H33309.06
H33309.03EA
86.8
EUR
H33309.03
H33309.06
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
1,3-benzothiazol-5-amine
Purity: 96%
CAS No.: 1123-93-9
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 55-59°
MDL No.: MFCD04115282
Formula:
C₇H₆N₂S MW: 150,199 g/mol Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115282 Núm. CAS: 1123-93-9 EINECS: 214-381-8 |