4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
H33317.03 H33317.06
H33317.03EA 88.2 EUR
H33317.03 H33317.06
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Purity: 97% CAS No.: 30129-18-1 Molecular Formula: C7H11F3O Formula Weight: 168.16 Boiling Point: 70-75°/15mm MDL No.: MFCD00102144
Formula: C₇H₁₁F₃O
MW: 168.16 g/mol
Pto. Ebullición: 70…75 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102144
Núm. CAS: 30129-18-1