(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33367.03
H33367.06
H33367.03EA
163
EUR
H33367.03
H33367.06
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Purity: 98%
CAS No.: 1201905-61-4
Molecular Formula: C10H19BO3
Formula Weight: 198.07
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 50°/0.3mm
MDL No.: MFCD09702441
Formula:
C₁₀H₁₉BO₃ Pto. Ebullición: 50 °C (0,3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09998813 Núm. CAS: 1201905-61-4 |