1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
H33380.03
H33380.06
H33380.03EA
67.1
EUR
H33380.03
H33380.06
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Purity: 96%
CAS No.: 51227-30-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Refractive Index: 1.5295
Boiling Point: 57-58°/1mm
MDL No.: MFCD08447082
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Pto. Ebullición: 57…58 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08447082 Núm. CAS: 51227-30-6 |