4-n-Nonylaniline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H33414.06
H33414.14
H33414.03
H33414.06EA
90.8
EUR
H33414.06
H33414.14
H33414.03
4-n-Nonylaniline 98%
4-n-Nonylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 37529-29-6
Molecular Formula: C15H25N
Formula Weight: 219.37
Flash Point:
Formula:
C₁₅H₂₅N Pto. Ebullición: 144 °C (2 mmHg) Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038370 Núm. CAS: 37529-29-6 |