3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
H33461.MD
H33461.03
H33461.MDEA
184
EUR
H33461.MD
H33461.03
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Purity: 97%
CAS No.: 17463-43-3
Molecular Formula: C3H4F3NO2
Formula Weight: 143.06
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00004263
Formula:
C₃H₄F₃NO₂ MW: 143,07 g/mol Pto. de fusión: 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004263 Núm. CAS: 17463-43-3 EINECS: 241-478-2 |