5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03
H33495.06
H33495.14
H33495.03EA
22.5
EUR
H33495.03
H33495.06
H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 381233-75-6
Molecular Formula: C5H3BrINO
Formula Weight: 299.89
Melting Point: 226-227°
MDL No.: MFCD08688586
Formula:
C₅H₃BrINO Pto. de fusión: 226…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08688586 Núm. CAS: 381233-75-6 |